Électrodes industrielles (pH/ATC)
CONSSP22Y
: CONSORT
- Connexion:S8
- Ø×L:12×110 mm
- Pour:Alkaline solutions, high temperature fluids, photo baths, ink
- Type:Double jonction, scellée
- Désignation:Électrode de pH, industrielle, haute température
- Matière:Verre
- Membrane:Double junction
- Électrolyte:Sealed
- Cdt:1
- Température:+5...+110 °C
- pH:0 - 14