Réactifs pour titration complexométrique avec l'EDTA, Supelco®
Catalog # 1.09478.1000
Supplier: Merck
CAS Number:
Specifications
- Cdt:1 L
- Désignation:Solution tampon à l'ammoniaque pour complexométrie (ammonium chlorure/ammoniaque) pH = 10 à 11, TitriPUR®
- M-Clarity quality level:MQ100