Solution de référence colorimétrique, CertiPUR®, Supelco®
Solution de référence couleur cobalt platine (HAZEN 500), CertiPUR®, Flacon Verre, 250 mL
Fournisseur: Merck
Solution de référence colorimétrique, CertiPUR®, Supelco®
N° de catalogue 1.00246.0250
Fournisseur: Merck
Numéro CAS:
Aller à
Product Details & Documents
La solution de référence colorimétrique peut s'utiliser dans les comparaisons visuelles ou comme une partie de calibrage de colorimètres et de spectrophotomètres pour la comparaison des couleurs. La solution peut s'utiliser dans la préparation de solutions de référence avec différentes valeurs Hazen.
- Traçabilité aux standards NIST SRM930e. Durée de conservation des flacons avant ouverture: 18 mois minimum
Conformité aux normes DIN EN ISO 7887, ASTM D 1209-05, DIN EN ISO 6271-1, APHA 2120 B & C
Documents
Certificats
Rechercher par numéro de lotCertipur
Documentation produit
msds_100246
FDS
ProductPage_100246
Spécification du produit
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:250 mL
- Désignation:Solution de référence couleur cobalt platine (HAZEN 500), CertiPUR®