Beakers for storing micro instruments
Beakers for storing micro instruments
, , 75 mm, 75 mm
N° de catalogue MART55-348-00
Fournisseur:   KLS Martin Group
Beakers for storing micro instruments
N° de catalogue MART55-348-00
Fournisseur:  KLS Martin Group
Beakers for storing micro instruments
, , 75 mm, 75 mm
Prix
Demander un prix
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Stainless steel.
  • Good chemical resistance
  • Excellent resistance to heat
  • Smooth surfaces for fast, easy cleaning
For storing micro instruments.
Spécifications
  • Ø ext.:
    75 mm
  • Hauteur:
    75 mm