Accessoires | Avantor
Accessoires
Eppendorf BioSpectrometer® Reference filter kit, for checking photometric accuracy and wavelength systematic error (according to NIST®).
Katalognr. 634-0796
Anbieter:   EPPENDORF
Accessoires
Katalognr. 634-0796
Anbieter:  EPPENDORF
Accessoires
Accessoires
Eppendorf BioSpectrometer® Reference filter kit, for checking photometric accuracy and wavelength systematic error (according to NIST®).
Preis
SFr. 2’160.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 SET
Product Details & Documents
Technische Daten
  • Désignation:
    Eppendorf BioSpectrometer® Reference filter kit, for checking photometric accuracy and wavelength systematic error (according to NIST®).
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..