Iris scissors
Iris scissors
Iris scissors
Dissecting scissors made of stainless steel. One model features a TC Gold finish.
  • TC Gold finish: Tungsten Carbide inlays provide an exceptionally long service life
  • Straight or curved available
Product Family Options
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..