Savon liquide doux, Gojo®
115-1812
- Désignation:Savon liquide, savon liquide GOJO® Mild, pour distributeur GOJO® NXT™ Space Saver, flacon de recharge de 1000 ml
- Seq:002
- Cdt:8
Savon liquide doux spécialement formulé pour les lavages fréquents; convient à un usage médical.
- Sans colorant, ni parfum.
Couleur: Blanc
: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904