Lingettes présaturées pour salles propres, Vertex®
TEXWTX49P
: Texwipe
- Emballage:75 per bag, 4 bags per case
- Désignation:TX49P
- L×l:230×230 mm
- Seq:03
- Modèle:Vertex®
- Fibres (>100 µm):0,2×10³/m²
- Capacité d'absorption:450 ml/m²
- Absorption - Taux:0,3 s
- Substances extractibles - Utilisation d'eau désionisée:0,01 g/m²
- Substances extractibles - Utilisation d'isopropanol:0,02 g/m²
- Ions - calcium:<0,10 ppm
- Ions - Magnésium:<0,01 ppm
- Ions - Sodium:<0,17 ppm
- Ions - Chlorure:<0,05 ppm
- Cdt:300
Ces lingettes 100 % polyester tricoté à fils continus sont fabriquées à partir de matériaux vierges et sont traitées sur un système de fabrication automatique Vertex® de Texwipe. Elles sont pré-imprégnées à des niveaux optimaux avec 70 % d'isopropanol de qualité USP/30 % d'eau désionisée. Nettoyage des surfaces délicates.
- Toucher doux et grande capacité d'absorption Finition des bords au laser
- Contrôle microbiologique trimestriel par superposition d'agarose et test d'endotoxines au lysat d'amœbocyte de limule (LAL)
- Les lingettes ne transportent pas de substances cytotoxiques lixiviables et sont apyrogènes
Couleur: Blanc
: Fabriquées et emballées dans un micro-environnement intégré et automatisé (Vertex®) dans des conditions de salle propre ISO classe 3.
: Données exactes au moment de la publication: Résultats des tests et méthodes disponibles sur le site du fournisseur.
*Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904
*Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904