Lingettes pour salles propres, Microdenier, Vertex®
Katalognr. 115-1403
Anbieter: Texwipe
Technische Daten
- Emballage:100 lingettes/sachet
- Désignation:TX59
- L×l:230×230 mm
- Modèle:Vertex™
- Fibres (>100 µm):320/m²
- Grammage de base:190 g/m²
- Génération de particules (>=0,5 µm):9,0 × 10⁶/m²
- Capacité d'absorption:350 ml/m²
- Absorption - Taux:0,3 s
- Substances extractibles - Utilisation d'eau désionisée:0,01 g/m²
- Substances extractibles - Utilisation d'isopropanol:0,07 g/m²
- Ions - calcium:<0,40 ppm
- Ions - Magnésium:<0,04 ppm
- Ions - Potassium:<0,08 ppm
- Ions - Sodium:<0,30 ppm
- Ions - Chlorure:<0,10 ppm
- Cdt:100
Technische Daten
Über diesen Artikel
Ces lingettes Microdenier 100 % polyester à double tricotage fabriquées par processus Vertex® sont conçues pour le nettoyage des surfaces sensibles aux rayures.
- Risques d'accrochage sur la surface et de rupture des filaments réduits
- Très douces, pour les surfaces sensibles
- Utilisation avec des nettoyants à base d'eau de Javel
- Pas de couche écran, capture plus de particules dans le faisceau de fibres
Quatre fois plus de filaments et deux fois plus de surface de fil que les lingettes en polyester standard, pour une efficacité accrue de l'essuyage et un toucher doux.
Caution: Données exactes au moment de la publication: Derniers résultats des tests et méthodes de test disponibles sur le site du fournisseur.