Écran facial, système Peltor™ MultiVisor™ V4F
N° de catalogue MMMAV4F
Fournisseur: 3M
Spécifications
- Type:Résistant aux chocs et aux rayures
- Matière:PC
- Environmentally Preferable:
- Cdt:1
Spécifications
À propos de cet article
Visière transparente en PC avec pare-soleil. Compatible avec tous les casques Peltor™.
- Visière transparente extrêmement résistante aux chocs
- Fabriqué en polycarbonate de haute qualité avec une excellente résistance aux chocs et aux rayures
- Convient pour une combinaison avec des casques
Plage de température : −40...+130 °C
Épaisseur: 1 mm
Poids: 110 g