Caleçons longs ignifuges, Devold®
N° de catalogue KWINUL779903XL
Fournisseur: FRISTADS KANSAS
Spécifications
- Taille de confection:3XL
- Type de fermeture:Avec fermeture éclair
- Applications des tenues:Protection incendie,Industriel
- Genre:Unisex
- Zone à risque:Résistant à la chaleur,Ignifuge
- Couleur:noir
- Seq:06
- Modèle:Devold
- Tissu:52% flame-retardant Lenzing FR® and 48% wool
- Longueur de manches ou de jambes:Long
- Poids:230 g/m²
- Cdt:1
Spécifications
À propos de cet article
Caleçons longs doublés, avec 52% Lenzing FR® ignifuge et 48% laine. Pour une protection contre les flammes nues et les arcs électriques.
- Avec braguette
- Taille élastiquée
Poids : 230 g/m²
Certifications: EN ISO 11612 (A1 B1 C1), EN 61482-1-2 (indice 1)