ContactUsLinkComponent
Shirt, short sleeves, 185G
Shirt, short sleeves, 185G
  KWIN1005789403XL
undefined
Shirt, short sleeves, 185G
  KWIN1005789403XL
  • Taille de confection:
    3XL
  • Type de fermeture:
    Avec boutons pression
  • Applications des tenues:
    À usage universel
  • Genre:
    Pour hommes
  • Couleur:
    noir
  • Seq:
    25
  • Modèle:
    185G
  • Tissu:
    60% cotton, 40% polyester
  • Longueur de manches ou de jambes:
    Court
  • Poids:
    185 g/m²
  • Cdt:
    1
Men's shirt made of Poplin (60% cotton, 40% polyester).
  • Concealed snap fastener opening at neck
  • Three chest pockets, two with velcro fastener, one with zip fastener
  • Sleeve pocket
  • Side slits, lengthened back
Weight: 185 g/m²