ContactUsLinkComponent
Blousons d'aviateur, Hawk 027A
Blousons d'aviateur, Hawk 027A
Supplier:  SIOEN
Certificates
undefined
Blousons d'aviateur, Hawk 027A
Supplier:  SIOEN
Specifications
  • Catalog No:
  • 113-5812
  • 113-5797
  • 113-5796
  • 113-5817
  • 113-5785
  • 113-5816
  • 113-5819
  • 113-5791
  • 113-5790
  • 113-5811
  • 113-5794
  • 113-5793
  • 113-5792
  • 113-5814
  • 113-5786
  • 113-5815
  • 113-5813
  • 113-5818
  • 113-5804
  • 113-5802
  • 113-5795
  • 113-5803
  • 113-5798
  • 113-5784
  • Modèle:
  • 027A
  • 027A
  • 027A
  • 027A
  • 027A
  • 027A
  • 027A
  • 027A
  • 027A
  • 027A
  • 027A
  • 027A
  • 027A
  • 027A
  • 027A
  • 027A
  • 027A
  • 027A
  • 027A
  • 027A
  • 027A
  • 027A
  • 027A
  • 027A
  • Applications des tenues:
  • À usage universel
  • À usage universel
  • À usage universel
  • À usage universel
  • À usage universel
  • À usage universel
  • À usage universel
  • À usage universel
  • À usage universel
  • À usage universel
  • À usage universel
  • À usage universel
  • À usage universel
  • À usage universel
  • À usage universel
  • À usage universel
  • À usage universel
  • À usage universel
  • À usage universel
  • À usage universel
  • À usage universel
  • À usage universel
  • À usage universel
  • À usage universel
  • Zone à risque:
  • Froid
  • Froid
  • Froid
  • Froid
  • Froid
  • Froid
  • Froid
  • Froid
  • Froid
  • Froid
  • Froid
  • Froid
  • Froid
  • Froid
  • Froid
  • Froid
  • Froid
  • Froid
  • Froid
  • Froid
  • Froid
  • Froid
  • Froid
  • Froid
  • Genre:
  • Pour hommes
  • Pour hommes
  • Pour hommes
  • Pour hommes
  • Pour hommes
  • Pour hommes
  • Pour hommes
  • Pour hommes
  • Pour hommes
  • Pour hommes
  • Pour hommes
  • Pour hommes
  • Pour hommes
  • Pour hommes
  • Pour hommes
  • Pour hommes
  • Pour hommes
  • Pour hommes
  • Pour hommes
  • Pour hommes
  • Pour hommes
  • Pour hommes
  • Pour hommes
  • Pour hommes
  • Longueur de manches ou de jambes:
  • Long
  • Long
  • Long
  • Long
  • Long
  • Long
  • Long
  • Long
  • Long
  • Long
  • Long
  • Long
  • Long
  • Long
  • Long
  • Long
  • Long
  • Long
  • Long
  • Long
  • Long
  • Long
  • Long
  • Long
  • Type de fermeture:
  • Avec fermeture éclair
  • Avec fermeture éclair
  • Avec fermeture éclair
  • Avec fermeture éclair
  • Avec fermeture éclair
  • Avec fermeture éclair
  • Avec fermeture éclair
  • Avec fermeture éclair
  • Avec fermeture éclair
  • Avec fermeture éclair
  • Avec fermeture éclair
  • Avec fermeture éclair
  • Avec fermeture éclair
  • Avec fermeture éclair
  • Avec fermeture éclair
  • Avec fermeture éclair
  • Avec fermeture éclair
  • Avec fermeture éclair
  • Avec fermeture éclair
  • Avec fermeture éclair
  • Avec fermeture éclair
  • Avec fermeture éclair
  • Avec fermeture éclair
  • Avec fermeture éclair
  • Tissu:
  • 60% polyamide and 40% cotton
  • 60% polyamide and 40% cotton
  • 60% polyamide and 40% cotton
  • 60% polyamide and 40% cotton
  • 60% polyamide and 40% cotton
  • 60% polyamide and 40% cotton
  • 60% polyamide and 40% cotton
  • 60% polyamide and 40% cotton
  • 60% polyamide and 40% cotton
  • 60% polyamide and 40% cotton
  • 60% polyamide and 40% cotton
  • 60% polyamide and 40% cotton
  • 60% polyamide and 40% cotton
  • 60% polyamide and 40% cotton
  • 60% polyamide and 40% cotton
  • 60% polyamide and 40% cotton
  • 60% polyamide and 40% cotton
  • 60% polyamide and 40% cotton
  • 60% polyamide and 40% cotton
  • 60% polyamide and 40% cotton
  • 60% polyamide and 40% cotton
  • 60% polyamide and 40% cotton
  • 60% polyamide and 40% cotton
  • 60% polyamide and 40% cotton
  • Poids:
  • 280 g/m²
  • 280 g/m²
  • 280 g/m²
  • 280 g/m²
  • 280 g/m²
  • 280 g/m²
  • 280 g/m²
  • 280 g/m²
  • 280 g/m²
  • 280 g/m²
  • 280 g/m²
  • 280 g/m²
  • 280 g/m²
  • 280 g/m²
  • 280 g/m²
  • 280 g/m²
  • 280 g/m²
  • 280 g/m²
  • 280 g/m²
  • 280 g/m²
  • 280 g/m²
  • 280 g/m²
  • 280 g/m²
  • 280 g/m²