Casques de protection, Vulcan
Casque de protection thermorésistant, Centurion™, jaune
111-1523
Casques thermodurcis, thermorésistants, en résine polyester renforcée par des fibres de verre pour des applications à température élevée.
- Coiffe en tissu térylène à six points
- Bandeau frontal anti-transpirant en nylon brossé
- Résistance thermique jusqu'à 200 °C
- Accessoires disponibles: protection auditive, écran de protection facial et mentonnière
Taille: 510 - 630 mm
Poids: 375 g
EN 397, 440 V, –30 °C, lateral deformation (LD), molten metal (MM)
Certifications: EN 397, 440 V, –30 °C, résistance à la déformation latérale (LD) et aux métaux en fusion (MM)
Documents
- Couleur:jaune
- Désignation:Casque de protection thermorésistant, Centurion™