Burner, Teclu, with stopcock
N° de catalogue USBE1240
Fournisseur: USBECK Laborgeräte
Spécifications
- Max. temp.:1620 °C
- Désignation:Brûleur Teclu, avec robinet à levier, veille permanente et régulation d'air
- Ø tête:17 mm
- Cdt:1
- Pour:Natural gas
Spécifications
À propos de cet article
Burner for natural gas, adjustable. Maximum temperature of 1620 °C.