Precision digital thermometer, testo 112
Thermomètre modèle 112, pour le contrôle des denrées alimentaires, NTC: −50…+120; PT100: −50…+300 °C, NTC : ±0,2 °C (−25...40 °C) ; ±0,3 °C (40,1...80 °C) ; ±0,5 °C (plage restante)
PT100 : ±0,2 °C (−50...200 °C) ; ±0,3 °C (plage restante), 0,1 °C, Sonde NTC/PT100, 182×64×40 mm, 171 g
PT100 : ±0,2 °C (−50...200 °C) ; ±0,3 °C (plage restante), 0,1 °C, Sonde NTC/PT100, 182×64×40 mm, 171 g
N° de catalogue 620-3315
Fournisseur: Testo
Aller à
Product Details & Documents
The highly accurate temperature measuring instrument is ideal for official food inspections.
- Audible alarm with adjustable limits
- Large illuminated display
- Display and storage of minimun and maximum values
Storage temperature: −30 to +70 °C
Delivery information: Supplied with calibration protocol and batteries but without probes.
Documents
HACCP Certificate Equipment Temperature Monitoring
Additional Product Details
Spécifications
- Plage de mesure:NTC: −50…+120; PT100: −50…+300 °C
- Résolution:0,1 °C
- Poids:171 g
- Désignation:Thermomètre modèle 112, pour le contrôle des denrées alimentaires
- l×p×h:182×64×40 mm
- Précision:NTC : ±0,2 °C (−25...40 °C) ; ±0,3 °C (40,1...80 °C) ; ±0,5 °C (plage restante)
PT100 : ±0,2 °C (−50...200 °C) ; ±0,3 °C (plage restante) - Sonde:Sonde NTC/PT100
- Batterie - Durée de vie:100 h
- Type de batterie:9 V block battery, 6F22
- Cat. No.:620-3315
- Indice de protection:TopSafe; IP 65
- Température de fonctionnement:−20...+50 °C
- Matériau du boîtier:ABS
- Nombre de canaux:1
Accessories
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- 620-2356Boîtier de protection TopSafe contre les chocs et les salissuresConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 42.80
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- 620-2367Malette de transport souple pour les instruments de mesure et les sondesConnexion Pour la disponibilité1 * 1 pezzi - SFr. 42.80