ContactUsLinkComponent
Réactif de Dragendorff, réactif en spray pour CCM, Supelco®
Catalog # 1.02035.0100
Supplier:  Merck
CAS Number:  
Réactif de Dragendorff, réactif en spray pour CCM, Supelco®
Catalog # 1.02035.0100
Supplier:  Merck
CAS Number:  
Specifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon Verre
  • Cdt:
    100 ml
  • Seq:
    2440
  • Environmentally Preferable:
Specifications
Specification Test Results
  • Boiling Point:
    77 °C
  • Density:
    0.95 g/cm3 (20 °C)
  • Hazard Class:
    3
  • Hazard Class Description:
    Flammable Liquid
Specification Test Results
About this item
 :
Boiling Pt:77 °C (1013 hPa)
Density:1.2 g/cm³ (20 °C)
UN:2924
ADR:3 (8),II
 :M-Clarity™ quality level = MQ100
Flash Pt:–4 °C
 :GHS02
 :GHS05
 :GHS07
Storage Temperature:Température ambiante
CAS Number:39775-75-2
MDL Number:MFCD00283106