Chicken lysozyme (Muramidase) (from egg white)
N° de catalogue CHMCAB1223
Fournisseur: Chemicon
Numéro CAS:
Spécifications
- Cdt:25 mg
- N ° CAS.:12650-88-3
- Source:Egg white
- Species:Chicken
- Environmentally Preferable:
- Conditions de stockage:Freezer
- Nom de l'enzyme:Lysozyme (Muramidase)