Buffer, TE solution 100x concentrate (TRIS-EDTA buffer)
TE buffer solution 100x concentrate (TRIS-EDTA buffer), Flacon Verre, 25 mL
N° de catalogue NADIEC-862-25ML
Marketsource
Fournisseur: NATIONAL DIAGNOSTICS
Buffer, TE solution 100x concentrate (TRIS-EDTA buffer)
N° de catalogue NADIEC-862-25ML
Fournisseur: NATIONAL DIAGNOSTICS
Marketsource
Numéro CAS:
Aller à
Product Details & Documents
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:25 mL
- Désignation:TE buffer solution 100x concentrate (TRIS-EDTA buffer)