Couteaux d'échantillonnage, à usage unique, Sterileware®
Catalog # 231-0016
Supplier: Bel-Art Products, a Part of SP
Specifications
- Type:Lame dentelée et à bord lisse
- Longueur totale:209 mm
- Cdt:200
Specifications
About this item
PS, blanc.
- Parfaits pour l'échantillonnage alimentaire, par exemple, viandes, légumes, fruits de mer et autres matières fibreuses et matières semi-solides
- Traçabilité de tous les lots de couteaux
- Les lames crantées coupent efficacement, le bord opposé peut répartir le matériau
- Conditionnement et stérilisation individuels
Caution: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904