Solution RapidBlock™, 10X
Solution RapidBlock™, 10X
Solution RapidBlock™, 10X, 100 mL
N° de catalogue M325-100ML
Fournisseur:   VWR Chemicals
Solution RapidBlock™, 10X
N° de catalogue M325-100ML
Fournisseur:  VWR Chemicals
Numéro CAS:  
Solution RapidBlock™, 10X
Solution RapidBlock™, 10X
Solution RapidBlock™, 10X, 100 mL
Numéro CAS:  
Prix
SFr. 344.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 100 mL
Product Details & Documents
La solution RapidBlock™ réduit le temps de blocage à 5 minutes pour les procédures de transfert Western et de « dot blot » sur membranes en PVDF et nitrocellulose. Cette formule sans protéines minimise la réactivité croisée et les liaisons aux anticorps non spécifiques, en produisant des transferts avec un bruit de fond faible et un meilleur rapport signal/bruit.
  • Seulement 5 minutes pour blocage sur PVDF ou nitrocellulose
  • Réduction du bruit de fond et de la réactivité croisée
  • Amélioration des signaux de chimiluminescence
  • Formulation sans protéines
Documents
Spécifications
Spécifications
  • Cdt:
    100 mL
  • Désignation:
    Solution RapidBlock™, 10X