Mini-mortier avec pilon
1,5 ml, 114 mm, 165 mm
N° de catalogue BELAH372600100
Fournisseur: Bel-Art Products, a Part of SP
Aller à
Product Details & Documents
Pour congeler et traiter les petits échantillons de tissu dans un microtube à centrifuger. Mortier en acier inoxydable soudé pour soutenir un microtube à centrifuger de 1,5 ml. Le mortier est suspendu au-dessus d'une cavité en acier inoxydable qui contient de l'azote liquide et qui est imbriquée dans un boîtier en polyéthylène bleu très isolant.
- Empêche le tube de se fissurer en éliminant tout contact direct avec l'azote liquide
- Avec pilon en acier inoxydable de 12,7 mm de long et une poignée en polyéthylène de 102×19 mm
- Pieds à ventouse assurent sa stabilité sur la paillasse
Spécifications
- Ø:165 mm
- Capacité:1,5 ml
- Hauteur:114 mm