VWR®, Phosphate buffered saline (PBS) 1X, for biotechnology
N° de catalogue E504-500ML
Fournisseur: VWR Chemicals
Numéro CAS:
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon en plastique
- Cdt:500 mL
- Désignation:Phosphate buffered saline (PBS), 1X solution, pH 7,4
- Environmentally Preferable:
Spécifications
À propos de cet article
137 mM sodium chloride, 2,7 mM potassium chloride, 12 mM phosphate buffer
pH 7,4