Acide abiétique
Glass bottle for solids, 25 g
N° de catalogue ROTH5008.1
Marketsource
Fournisseur: Roth Carl
Aller à
Product Details & Documents
- Numéro CAS:514-10-3
- Formule:C₂₀H₃₀O₂
- Numéro MDL:MFCD03423567
- Poids moléculaire:302.45 g/mol
- EINECS:208-178-3
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Glass bottle for solids
- Cdt:25 g