Ectoine
Ectoine
Glass bottle for solids, 1 g
N° de catalogue BMOL53238-1
Fournisseur:   Biomol Enzo
Ectoine
N° de catalogue BMOL53238-1
Fournisseur:  Biomol Enzo
Numéro CAS:  96702-03-3
Ectoine
Glass bottle for solids, 1 g
Numéro CAS:  96702-03-3
Prix
Demander un prix
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 g
Product Details & Documents
Synonymes:  (S)-2-Methyl-3,4,5,6-tetrahydropyrimidine-4-carboxylic acid
  • Numéro CAS:96702-03-3
  • Formule:C₆H₁₀N₂O₂
  • Numéro MDL:MFCD03419286
  • Poids moléculaire:142.1558 g/mol
  • EINECS:431-910-1
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Glass bottle for solids
  • Cdt:
    1 g