Saisie de commande
Switzerland
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
3-Iodooxetane

3-Iodooxetane

Marketsource
Fournisseur:   ACTIVATE SCIENTIFIC
3-Iodooxetane
Fournisseur:  ACTIVATE SCIENTIFIC
Marketsource
Certificats

3 variantes

Product Details & Documents
Synonymes:  2-Iodo-1,3-epoxypropane, 1,3-Epoxy-2-iodopropane
  • Numéro CAS:26272-85-5
  • Formule:C₃H₅IO
  • Numéro MDL:MFCD08544403
  • Poids moléculaire:183.98 g/mol
Product Family Options

Informations sur le produit

  • Type de conditionnement
    Cdt
    Disponibilité
    Prix
  • Glass bottle for solids
    1 g
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 g
    1 * 1 g

    Spécifications :
    Marketsource
    Marketsource
  • Glass bottle for solids
    5 g
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 5 g
    1 * 5 g

    Spécifications :
    Marketsource
    Marketsource
  • Glass bottle for solids
    25 g
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 25 g
    1 * 25 g

    Spécifications :
    Marketsource
    Marketsource
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.