Monolinuron, Supelco®
Flacon verre pour solides, 250 mg
N° de catalogue 45590-250MG
Fournisseur: Merck
Aller à
Product Details & Documents
Synonymes: 3-(4-Chlorophenyl)-1-methoxy-1-methylurea, Monolinuron
- Numéro CAS:1746-81-2
- Formule:C₉H₁₁ClN₂O₂
- Numéro MDL:MFCD00055264
- :M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
- EINECS:217-129-5
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon verre pour solides
- Cdt:250 mg