Étalon de référence Organique, Fluorène 100 µg/ml en solution dans acétonitrile
Catalog # EHERXA20800000AL
Supplier: EHRENSTORFER
CAS Number:
Specifications
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:1 mL
- N ° CAS.:86-73-7
- Désignation:Fluorène 100 µg/ml en solution dans acétonitrile
- Formula:C₁₃H₁₀
- Désignation:Fluorene