Palladium 1.000 mg/l en solution dans l'acide chlorhydrique 10% étalon mono-élément pour ICP
Référence REGEPPD2A8
Fournisseur: REAGECON
Numéro CAS:
Spécifications
- Concentration:1000 mg/L
- Matrice:10% HCl
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:100 mL
- Désignation:Palladium 1.000 mg/l en solution dans l'acide chlorhydrique 10% étalon mono-élément pour ICP
- Élement:Palladium
- Symbole:Pd