Cryoscope, CryoStar
CryoStar I, appareil à échantillons individuels avec tête de mesure 240 mm
  614-2060
Cryoscope, CryoStar
  614-2060
Cryoscope, CryoStar
Cryoscope, CryoStar
CryoStar I, appareil à échantillons individuels avec tête de mesure 240 mm
SFr. 4’020.00
1 * 1 ST
Mesure rapide et fiable du point de congélation du lait. Le système de refroidissement assure une rapidité de mise en œuvre, même à des températures ambiantes élevées (jusqu'à 32 °C).
  • Facile à utiliser, fonctionnement simple
  • Menu multilingue
  • Étalonnage automatique et historique des paramètres enregistrés dans la mémoire non volatile
  • Logiciel inclus pour la cartographie de la courbe de congélation sur un PC
 : Mesure de référence conforme à la norme DIN/ISO/IDF5764
  • Désignation:
    CryoStar I, appareil à échantillons individuels avec tête de mesure 240 mm
  • Cat. No.:
    614-2060
  • Volume d'échantillon:
    2,0 - 2,5 ml
  • Poids:
    12 kg
  • Capacité d'échantillons:
    Jusqu'à 40 échantillons/h, généralement 30/h
  • Systèmes:
    °C, % d'eau d'infiltration, date, heure
  • Affichage:
    Écran graphique couleur
  • L×P×H:
    290×380×190 mm
  • Temps de refroidissement:
    15 min
  • Résolution:
    0,0001 °C
  • Gamme:
    −1,5000...0,0000 °C
  • Reproductibilité:
    ±0,002 °C
Accessories
  •  
    Désignation
    Température
    Cdt
  • GERB7165
    Norme d'étalonnage « A », 250 ml
    0,000 °C
    1
    1 * 1 ST - SFr. 16.70
  •  
    Désignation
    Température
    Cdt
  • GERB7166
    Norme d'étalonnage « B », 250 ml
    0,557 °C
    1
    1 * 1 ST - SFr. 16.70
  •  
    Désignation
    Température
    Cdt
  • GERB7188
    Norme d'étalonnage C
    0,512 °C
    250 mL
    1 * 250 mL - SFr. 16.70
  •  
    Désignation
    Température
    Cdt
  • GERB7187
    Norme d'étalonnage B
    0,600 °C
    250 mL
    1 * 250 mL - SFr. 16.70
  •  
    Désignation
    Température
    Cdt
  • GERB7186
    Norme d'étalonnage A
    0,408 °C
    250 mL
    1 * 250 mL - SFr. 16.70
  •  
    Désignation
  • 709-0115
    Thermistor de rechange conformément à ISO/DIN 5764
    1 * 1 ST - SFr. 161.00
  •  
    Désignation
  • 709-0113
    Portoir pour 27 tubes à échantillon CryoStar
    1 * 1 ST - SFr. 34.60
  •  
    Désignation
  • 709-0138
    Liquide de refroidissement pour bain, flacon de 500 ml en PE
    1 * 1 ST - SFr. 20.30
  •  
    Désignation
  • 614-2054
    Papier thermique pour imprimante
    1 * 1 ROU - SFr. 5.00