Tablettes d'azoture de sodium pour la conservation du lait, Sigma-Aldrich®
N° de catalogue 1.06687.0001
Fournisseur: Merck
Numéro CAS:
Spécifications
- Cdt:5.000 Tab.
- Désignation:Tablettes d'azoture de sodium
Spécifications
À propos de cet article
Tablette simple à utiliser pour la conservation des échantillons de lait avant le test. Chaque tablette de 100 mg contient environ 8 mg d'azoture de sodium.
Emballage: Packed in plastic can.