Bosshead, SP Bel-Art
Acier inoxydable, 13 mm
Catalog # BELAH183500000
Supplier: Bel-Art Products, a Part of SP
Jump to:
Product Details & Documents
Acier inoxydable. Cette noix de serrage ouverte latéralement accepte des tiges jusqu'à 13 mm de Ø.
Maintient les tiges perpendiculairement les unes aux autres avec vis de serrage à oreilles plates.
Specifications
- Matière:Acier inoxydable
- Pour tige Ø:13 mm