ContactUsLinkComponent
Irritante
Acide citrique monohydraté ≥98% pour le détartrage
Codice catalogo 84559.290
Nome del fornitore:  VWR Chemicals
Numero CAS:  
undefined
Irritante
Acide citrique monohydraté ≥98% pour le détartrage
Codice catalogo 84559.290
Nome del fornitore:  VWR Chemicals
Numero CAS:  
Specifiche
  • Type de conditionnement:
    Flacon plastique
  • Cdt:
    1 kg
  • Seq:
    4024
Specifiche
Risultati dei test sulle specifiche
  • Assay:
    Min. 98 %
Risultati dei test sulle specifiche
Informazioni su questo articolo
 :
 :210.14 g/mol
IndexMerck:13,02350
Punto di fusione:135…152 °C
Densità:1.552 g/cm³ (20 °C)
Punto di infiammabilità:173.9 °C (closed cup)
EINECS:201-069-1
 :GHS07
temperatura di conservazione:Température ambiante
Numero CAS:5949-29-1
Formula:C₆H₈O₇.H₂O
Numero MDL:MFCD00149972