Racks for centrifuge tubes, polystyrene friction-fit
N° de catalogue HEATHS23053A
Fournisseur: HEATHROW
Spécifications
- Pour tubes:50 ml
- Ø trou:27,5 - 29 mm
- Nb de places:1
- Couleur:bleu
- Environmentally Preferable:
- Cdt:5
Spécifications
À propos de cet article
PS
- Rack slides smoothly across work surfaces
- Snug fit for tubes