Échantillonneur pour les acides, Precisionware
Échantillonneur, pour l'échantillonnage de produits chimiques, blanc, PP, 500 ml, 142 cm
N° de catalogue BELAH378010000
Fournisseur: Bel-Art Products, a Part of SP
Échantillonneur pour les acides, Precisionware
N° de catalogue BELAH378010000
Fournisseur: Bel-Art Products, a Part of SP
Aller à
Product Details & Documents
PE bottle threads on to end of rod to collect samples. Safely distances user from dangerous chemicals.
- Fluid enters through fitting above bottle
- T-handle for secure grip when lowering sampler
- Handle has two piece threaded joint to shorten during transport or storage
Designed for hydrochloric, sulfuric and acetic acids, formaldehyde potassium or sodium hydroxide, in tanks rail cars, and other large vessels.
Spécifications
- Capacité:500 ml
- Couleur:blanc
- Désignation:Échantillonneur, pour l'échantillonnage de produits chimiques
- Longueur:142 cm
- Matière:PP