Gel documentation systems, ChromaDoc-It™
Gel documentation systems, ChromaDoc-It™
ChromaDoc-It™, with UV transilluminator (15 W), 254/365 nm on both sides, DigiCam 130, emission filters, Chromato-Vue™ cabinet with camera mount and capture software
N° de catalogue UVPA97-0109-02
Gel documentation systems, ChromaDoc-It™
N° de catalogue UVPA97-0109-02
Gel documentation systems, ChromaDoc-It™
Gel documentation systems, ChromaDoc-It™
ChromaDoc-It™, with UV transilluminator (15 W), 254/365 nm on both sides, DigiCam 130, emission filters, Chromato-Vue™ cabinet with camera mount and capture software
Prix
9 010.00 SFr.
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
The ChromaDoc-It™ system connects to a computer for acquisition and documentation of thin layer chromatography (TLC) images. The high resolution Digi camera is controlled by UVP's exclusive capture software.
  • DigiCam 130 digital colour camera with 17,9 megapixel resolution
  • Low profile Chromato-Vue UV viewing cabinet (15 W) includes overhead UV (254/365 nm)
  • Capture software controls camera functions, image capture and image enhancement; allows live preview of images
Application: Thin Layer Chromatography (TLC) gel imaging with overhead UV lamps.
Attention: UVP software requires Microsoft Windows 8, Windows 7 or Vista (32-bit or 64-bit).
Spécifications
  • Désignation:
    ChromaDoc-It™, with UV transilluminator (15 W), 254/365 nm on both sides, DigiCam 130, emission filters, Chromato-Vue™ cabinet with camera mount and capture software
  • Cat. No.:
    UVPA97-0109-02
  • Affichage:
    Digital color imaging
  • L×P×H:
    502×419×391 mm
  • Caméra:
    DigiCam 130, 17,9 MP
  • Filtres:
    EtBr Red 570 - 640nm
Accessories
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • UVPA77-0013-01
    Assemblage initial pour lampes 4 W et 6 W
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 15.10
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • UVPA34-0009-02
    Tube UV à onde longue (365 nm) de rechange, 15 W
    Armoires série C et lampe UV de paillasse XX-15L
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 37.70
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • UVPA34-0008-01
    Tube UV à onde courte (254 nm) de rechange, 15 W
    Armoires série C et lampe UV de paillasse XX-15S
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 56.80
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • UVPA34-0066-01
    Tube UV de rechange, 4 W, blanc
    Lampes série EL
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 21.90