ContactUsLinkComponent
Portoirs, deux niveaux, pour microtubes à centrifuger
Portoirs, deux niveaux, pour microtubes à centrifuger
Catalog # 211-2664
undefined
Portoirs, deux niveaux, pour microtubes à centrifuger
Catalog # 211-2664
Specifications
  • Pour tubes:
    1,5 ml
  • Nb de places:
    20 (2×10)
  • l×p×h:
    210×70×35 mm
  • Cdt:
    1
Specifications
About this item
This two tier PP rack holds microcentrifuge tubes in numbered wells and tubes are held roughly protruding above the rack surface for easy handling.