Bouchons d'oreilles à usage unique, uvex x-fit detec
Catalog # UVEX2112.011
Supplier: UVEX
Specifications
- Couleur:bleu
- Désignation:Bouchons d'oreilles avec cordon détectables
- Cdt:100 PAIR
Specifications
About this item
Le x-fit detec est un bouchon d'oreille à usage unique facilement identifiable s'adressant à l'industrie agro-alimentaire. Le cordon facilite le port et limite les risques de contamination des processus.
- Forme ergonomique adaptable au conduit auditif
- Système « X » à l'extrémité du bouchon pour faciliter le retrait tout en réduisant la pression sur la paroi extérieure du conduit auditif
- Facilité d'insertion et de retrait
- Pour les conduits auditifs moyens à grands
- Couleur bleue vive pour faciliter l'identification dans les zones de production
RSB: 37 dB
Certifications: EN 352-2:2002