ContactUsLinkComponent
Incubateurs à CO₂, Midi 40
Catalog # 390-0456
Supplier:  Thermo Scientific
undefined
Incubateurs à CO₂, Midi 40
Catalog # 390-0456
Supplier:  Thermo Scientific
Specifications
  • Capacité:
    40 L
  • Type de convection:
    Convection naturelle
  • Gamme de température:
    Ambiante +5...60 °C
  • Modèle:
    Midi 40
  • Homogénéité de température:
    ±0,4 @ 37 °C
  • Plage CO₂:
    0 - 20%
  • Humidité:
    95% (37 °C) % RH
  • L×P×H ext.:
    597×470×465 mm
  • L×P×H int.:
    355×305×355 mm
  • Consommation:
    460 W
  • Plateaux livrés (max.):
    4 (4)
  • Poids:
    27 kg
  • Cdt:
    1
  • Type:
    Midi 40
Specifications
About this item
L'incubateur CO₂ Midi 40 est conçu tout spécialement lorsque la place est limitée et pour de petites charges de travail ou réaliser des applications à usage personnel. L'unité constitue une bonne solution pour éviter les environnements d'utilisation partagés pouvant comporter un risque éventuel de contamination à cause de la manipulation inutile des échantillons et l'ouverture répétée des portes.
  • Espace de l'incubateur spécialisé économique empêchant toute contamination croisée
  • Réservoir d'eau amovible pour générer des valeurs avec une HR jusqu'à 95% avec des temps de récupération courts permettant une croissance cellulaire optimale
  • Répartition uniforme de la chaleur sur tous les côtés de la chambre permettant un contrôle de la chaleur très efficace
  • Sortie de signal RS485 standard
La porte interne en verre est chauffée afin d'empêcher toute condensation. Un joint d'étanchéité en silicone non poreux maintient l'intégrité de la chambre. Cette unité peut être empilée grâce à son caisson renforcé. Les unités possèdent une chambre en acier inoxydable sans soudure pour un nettoyage facile. Microprocesseur avancé IntrLogic™ II: affichage numérique clair et clavier intuitif permettant une entrée simplifiée de la température, des données CO₂ et d'alarme, avec interrupteur de point de consigne à clé empêchant toute modification non autorisée de vos paramètres d'exploitation. Alarmes sonore et visuelle. Contrôle CO₂ précis et fiable avec capteur de conductivité thermique.
Delivery: Fourni avec 4 étagères perforées en acier inoxydable.