VWR® Traceable®, Micro-thermomètre infrarouge
620-2102
- Plage de mesure:−22…+110 °C
- Résolution:0,1 °C
- Poids:28,3 g
- Seq:01
- l×p×h:63,5×38×13 mm
- Précision:±1,0 (15…40); ±1,5 °C
- Cdt:1
Ce thermomètre capture les relevés de température de toutes les surfaces liquides, solides et semi-solides en moins d'une seconde. Ces mesures de température non invasives et « sans contact » conviennent à la préparation des aliments, aux sciences de la vie, aux salles blanches et à d'autres inspections rapides.
- Fonction 'HOLD'
- Emissivité de 0,95
- Champ de vision de 1:1
- Lectures maximales uniquement/minimales uniquement
- Mode "continu" et alerte de batterie faible
: Fourni avec certificat d'étalonnage Traceable®, touches tactiles, support rabattable, porte-clés et pile (pile bouton au lithium CR2032 : 139-2267) pour 40 heures d'utilisation.