Zinc standard solution, concentrate, 1,000 mg Zn in 0.06% hydrochloric acid (de ZnCl₂) Titrisol® étalon pour SAA, Supelco®
Catalog # 1.09953.0001
Supplier: Merck
CAS Number:
Specifications
- Concentration:1000 mg
- Matrice:2 M HNO₃
- Type de conditionnement:Ampoule Plastique
- Cdt:1 Ampoul
- Désignation:Zinc standard solution, concentrate, 1,000 mg Zn in 0.06% hydrochloric acid (de ZnCl₂) Titrisol® étalon pour SAA
- M-Clarity quality level:MQ100
- Élement:Zinc
- Symbole:Zn
Specifications
About this item
Certifications: Rattaché à un SRM de NIST