Molybdenum standard solution, concentrate, 1,000 Mo Mn in water 0.7% ammonium hydroxide (de (NH₄)₆Mo₇O₂₄) Titrisol® étalon pour SAA, Supelco®
Catalog # 1.09926.0001
Supplier: Merck
CAS Number:
Specifications
- Concentration:1000 mg
- Matrice:H₂O/tr.NH₄OH
- Type de conditionnement:Ampoule Plastique
- Cdt:1 Ampoul
- M-Clarity quality level:MQ100
- Élement:Molybdène
- Symbole:Mo
Specifications
About this item
Certifications: Rattaché à un SRM de NIST