Gold standard solution, concentrate, 1,000 mg Au in 12.7% hydrochloric acid (de HAuCl₄) Titrisol® étalon pour SAA, Supelco®
Référence 1.09868.0001
Fournisseur: Merck
Numéro CAS:
Spécifications
- Concentration:1000 mg/L
- Type de conditionnement:Ampoule Plastique
- Cdt:1 Ampoul
- Désignation:Gold standard solution, concentrate, 1,000 mg Au in 12.7% hydrochloric acid (de HAuCl₄) Titrisol® étalon pour SAA
- Élement:Or
- Symbole:Au
Spécifications
À propos de cet article
Certifications: Rattaché à un SRM de NIST