Terbufos, Supelco®
Terbufos, Supelco®
Flacon verre pour solides, 100 mg
Catalog # 45313-100MG
Supplier:   Merck
Terbufos, Supelco®
Catalog # 45313-100MG
Supplier:  Merck
CAS Number:  13071-79-9
Terbufos, Supelco®
Terbufos, Supelco®
Flacon verre pour solides, 100 mg
CAS Number:  13071-79-9
Price
88.80 SFr.
Log in for availability
1 * 100 mg
Product Details & Documents
  • CAS Number:13071-79-9
  • Formula:C₉H₂₁O₂PS₃
  • Molecular Weight:288.44 g/mol
  •  :M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
  • EINECS:235-963-8
Specifications
Specifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon verre pour solides
  • Cdt:
    100 mg
Specifications