Étalon de référence Organique, Ketoprofen 10 µg/ml en solution dans le méthanol
Catalog # PROONE9281
Supplier: LGC Standards PROMOCHEM
CAS Number:
Specifications
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:10 mL
- N ° CAS.:22071-15-4
- Désignation:Ketoprofen 10 µg/ml en solution dans le méthanol
- Formula:C₁₆H₁₄O₃
- Désignation:Ketoprofen