Scandium standard solution, 1,000 mg/L Sc dans HNO₃ 7% (de Sc₂O₃) Certipur® étalon mono-élément pour ICP, Supelco®
Catalog # 1.70349.0100
Supplier: Merck
CAS Number:
Specifications
- Concentration:1000 mg/L
- Matrice:7% HNO₃
- Type de conditionnement:Flacon Plastique
- Cdt:100 mL
- Désignation:Scandium standard solution, 1,000 mg/l Sc dans HNO₃ 7% (de Sc₂O₃) Certipur® étalon mono-élément pour ICP
- M-Clarity quality level:MQ100
- Élement:Scandium
- Symbole:Sc
Specifications
About this item
Certifications: Rattaché à un SRM de NIST