ContactUsLinkComponent
Rhodium standard solution, 10 mg/L Rh in 0,5 M nitric acid (de Rh(NO₃)₃) Certipur® étalon mono-élément pour ICP-MS, Supelco®
  1.08525.0100
 :  Merck
 :  
undefined
Rhodium standard solution, 10 mg/L Rh in 0,5 M nitric acid (de Rh(NO₃)₃) Certipur® étalon mono-élément pour ICP-MS, Supelco®
  1.08525.0100
 :  Merck
 :  
  • Concentration:
    10 mg/L
  • Matrice:
    0,5 M HNO₃
  • Type de conditionnement:
    Flacon Plastique
  • Cdt:
    100 mL
  • Désignation:
    Rhodium standard solution, 10 mg/l Rh in 0.5 M nitric acid (de Rh(NO₃)₃) Certipur® étalon mono-élément pour ICP-MS
  • M-Clarity quality level:
    MQ100
  • Élement:
    Rhodium
  • Symbole:
    Rh
 : Rattaché à un SRM de NIST