TISAB III solution (Total Ionic Strength Adjustment tampon) pour le dosage des fluorures
Catalog # METT51350106
Supplier: Mettler - Toledo
CAS Number:
Specifications
- Cdt:250 mL
- Désignation:TISAB III solution for fluoride determinations
- pH:4,5