Chromium standard solution, 1,000 mg/L Cr in 5% hydrochloric acid (de Cr) Specpure® étalon pour SAA
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Certificats
À propos de cet article
Molecular Formula: Cr in 5% HCl
Physical Form: Liquid
UN No.: 1789
MDL No.: MFCD00010944
Certifications: Traçabilité NIST
Spécifications
- MDL No.:MFCD00010944