Selenium standard solution, 10 mg/L Se in 5% nitric acid (de Se) Specpure® étalon mono-élément pour ICP
Catalog # 45263.AE
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
CAS-Nummer:
Technische Daten
- Concentration:10 mg/L
- Matrice:5% HNO₃
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:100 mL
- Désignation:Selenium standard solution, 10 mg/l Se in 5% nitric acid (de Se) Specpure® étalon mono-élément pour ICP
- Élement:Sélénium
- Symbole:Se
Technische Daten
Über diesen Artikel
Certifications: Traçabilité NIST